Learn More
Molecular Probes™ Avidin, Texas Red™ conjugate
Avidin, Texas Red™ Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A820
Artikelnummer. 11544137
  • 443.00 CHF / 5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Unser Avidin, Texas Red™ Konjugat ist eine helle, photostabile Sonde mit Anregungs- und Emissionsmaxima von ∼ 595/615. Avidin ist ein glykosyliertes Biotin-bindendes Protein mit einem basischen isoelektrischen Punkt und wird häufig zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Texas Red
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Texas Red™
5 mg
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberA820
Chargennummer2626494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog NumberA820
Chargennummer2555686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2022 Catalog NumberA820
Chargennummer2539115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2022 Catalog NumberA820
Chargennummer2501088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog NumberA820
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, Texas Red™ conjugate > 5 mg