Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Texas Red™ conjugate
Avidin, NeutrAvidin™, Texas Red™ Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A2665
Artikelnummer. 10504253
  • 445.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Unser Texas Red™ Konjugat des Biotin-bindenden Proteins NeutrAvidin™ – eine Form von Avidin, aus der die Kohlenhydrate entfernt wurden und deren isoelektrischer Punkt gesenkt wurde – kann den Hintergrund aufgrund unspezifischer Bindung erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung von Avidin erhält dessen spezifisches Bindungsvermögen. Dieses helle, rot fluoreszierende Reagenz (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼ 595/615 nm) eignet sich ideal für den Nachweis biotinylierter Ziele in der Fluoreszenzmikroskopie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Texas Red
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
NeutrAvidin™, Texas Red™
1 mg
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2465355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA2665
Chargennummer2326088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2021 Catalog NumberA2665
Chargennummer2273655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2020 Catalog NumberA2665
Chargennummer2072330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2019 Catalog NumberA2665
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Texas Red™ conjugate > 1 mg