Learn More
Molecular Probes™ Avidin, AP conjugate
Avidin, AP-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ 434422
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reaktivität: AP-Avidin reagiert mit Biotin.Anwendungen: Immunhistochemie, ELISA
Spezifikation
AP | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Flüssig |
2 mL | |
Nasseis | |
AP (Alkalische Phosphatase) |
Avidin - AP
Version: 11/09
DateigrößeVersion: 20.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, AP conjugate > 2 ml