Learn More
Molecular Probes™ Avidin, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Avidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A21370
Artikelnummer. 10453632
  • 516.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unser Avidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat ist eine helle, photostabile Sonde mit Anregungs- und Emissionseigenschaften ähnlich denen von Fluorescein. Avidin ist ein glykosyliertes Biotin-bindendes Protein mit einem basischen isoelektrischen Punkt und wird häufig zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 488
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Fest
Alexa Fluor Farbstoffe
1 mg
Raumtemperatur
Alexa Fluor™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2901503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog NumberA21370
Chargennummer2626502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA21370
Chargennummer2454135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2022 Catalog NumberA21370
Chargennummer2273685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2020 Catalog NumberA21370
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, Alexa Fluor™ 488 conjugate > 1 mg