Learn More
Cytiva illustra™ AutoSeq G-50 Säulen
Eingesetzt zum schnellen Entfernen nicht gebundener Fluoreszenz-Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen vor der automatischen Sequenzierung. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 -Säulen bieten eine effektive Reinigung, die für qualitativ hochwertige Sequenzierergebnisse unerlässlich ist.
237.00 CHF - 2645.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelles Entfernen von freien Fluoreszenz-Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen vor der automatischen Sequenzierung |
---|---|
Produkttyp | Säule |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11773309
|
Cytiva
27-5340-01 |
50 Säulen |
237.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11783309
|
Cytiva
27-5340-02 |
250 Säulen |
1050.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11793309
|
Cytiva
27-5340-03 |
1000 Säulen |
2645.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Säulen sind mit Sephadex G-50 DNA Grad F vorgepackt und in doppeltem destilliertem Wasser mit 0.05 % Kathon CG/ICP-Biozid als Konservierungsmittel vorequilibriert.
- Gebrauchsfertige Säulen ermöglichen die Probenanwendung für die Entnahme von aufgereinigtem Produkt in unter 4 min.
- Kann zum Reinigen von Reaktionen verwendet werden, die mit dem BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit von Applied Biosystems vorbereitet wurden.
- Typisches Probenvolumen 12 bis25 μl
- Geeignet für die Aufreinigung von DNA, die länger als 20 Basen ist
- Optimiert für die automatisierte Fluoreszenz-Sequenzierung
Spezifikation
Schnelles Entfernen von freien Fluoreszenz-Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen vor der automatischen Sequenzierung | |
Säule |