Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel mit 42 mm konischer Spitze sind speziell für die Verwendung mit Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 000400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10137070
  • 146.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
26 G
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
0,5 μl
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
0.47 mm
42 mm
0.5BR-AG-0.47C
Konus
Abnehmbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze > Modell: 0.5BR-AG-0.47C; AD: 0.47 mm; Gauge: 23; Volumen: 0.5 μl