Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke: SGE™ 002800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
26 ga. | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
1 Pk. | |
42 mm | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
0.47 mm | |
42 mm | |
10F-AG-0.47C | |
10 μl | |
Konus | |
Befestigt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Autosampler-Spritzen > Modell:10F-AG-0.47C; AD:0,47 mm; Gauge:26; Volumen:10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur