Learn More
Hamilton™ Autosampler-Spritzen
70.00 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 0,48 mm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
Produkttyp | Autosampler-Spritze |
Modell | 701 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11537714
|
Hamilton™
202066 |
Thermo-Finnigan/Fisons AS800/2000 |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10156441
|
Hamilton™
202201 |
AS200 Autosampler |
70.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
0,48 mm | |
Autosampler-Spritze | |
Je 1 | |
Befestigt |
6,6 mm | |
701 | |
10 μl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Autosampler-Spritzen