Learn More
Thermo Scientific Chemicals Autophagie-Hemmer, 3-MA
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149.16 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J64813.MF
112.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 50 mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15416599
  • 123.00 CHF / 50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein synthetisches Zwischenprodukt und ein zelldurchlässiger autophagischer Sequestrierungsblocker, der zerebellare Granulatzellen vor Apoptose nach Serum-/Kaliumentzug schützt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Autophagie-Hemmer, 3-MA > 50 mg