Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sorgen Sie für gleichbleibende Leistung und Qualität. Axygen™ Automatisierungsspitzen für Tecan™, Zymark™, Biotek™ und Dynamic Devices bestehen aus transparentem Polypropylen in 96-Well-Gestellen. Lieferbar als unsteril/steril, ohne/mit Filter, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld am Boden und mit Volumina von 50 bis 200 μl.
Marke:  Axygen™ EVF-205-WB-R-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12746689
  • 843.07 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
  • Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
  • Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
  • Mit den folgenden Modellen kompatibel:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
    • Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
180 μl
Steril
Hellgrau
DNAse-/RNAse-frei
Racks
SBS-Box
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamische Geräte Oasis LM
Gefiltert
klar
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Breite Öffnung
50 Boxen/Karton
Polyethylen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen > dimSterility,dimVolumeMetric,TipStyle,Shape