Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
Sorgen Sie für gleichbleibende Leistung und Qualität. Axygen™ Automatisierungsspitzen für Tecan™, Zymark™, Biotek™ und Dynamic Devices bestehen aus transparentem Polypropylen in 96-Well-Gestellen. Lieferbar als unsteril/steril, ohne/mit Filter, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld am Boden und mit Volumina von 50 bis 200 μl.
Marke:  Axygen™ EVF-100-R-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11366284
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
  • Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
  • Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
  • Mit den folgenden Modellen kompatibel:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
    • Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μl
Steril
Hellgrau
DNAse-/RNAse-frei
Racks
SBS-Box
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamische Geräte Oasis LM
Gefiltert
klar
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Rund
50 Boxen/Karton
Polyethylen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen > Steril; 100 μl; Gefiltert; Rund