Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Te-MO 96 Mehrkanalarm
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 908-262
391.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10373653
  • 473.00 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2026
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Tecan Te-MO, Aquarius und Freedom EVO mit Te-MO 96-Kopf.
  • Erhältlich nicht steril, mit oder ohne Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
  • Erhältlich mit Filter, geringer Retention oder extra lang für größeres Volumen und Abgabe in Deepwell-Platten
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μ l
Unsteril
Racks
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Zertifizierte Qualität
Ungefiltert
klar
Geringe Retention, Extra lang
Tecan
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Te-MO 96 Mehrkanalarm > 200 μl; Nicht steril; Zur Verwendung mit Tecan Freedom Evo, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.