Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für das Molecular Devices™ Pipettiersystem
GREENER_CHOICE
Zuverlässigeres automatisiertes Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)für das Molecular Devices System
4800.60 CHF - 5275.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert Ungefiltert
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Automation
Zur Verwendung mit (Geräte) Molecular Devices FLIPR Type A CCS 384-well Head
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Gefiltert Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Gefiltert Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15252999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
937-261
20 μl Ungefiltert Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15262999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
937-262
30 μl Ungefiltert Unsteril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das Molecular Devices™-Pipettiersystem gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Molecular Device FLIPR mit Typ A CCS 384-Well-Kopf und Typ B Liberty 384-Well-Kopf.
Eigenschaften:
  • Erhältlich als steril und gefiltert.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Weitere Spitzen, die mit dem Molecular Devices Pipettiersystem kompatibel sind, finden Sie unter den Teilenummern 931-261 und 931-262
Gewährleistung: Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.
Spezifikation
Spezifikation
Ungefiltert
Racks
Molecular Devices FLIPR Type A CCS 384-well Head
klar
Automation
Molecular Devices
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.