Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für das Molecular Devices™ Pipettiersystem
GREENER_CHOICE
Zuverlässigeres automatisiertes Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)für das Molecular Devices System
Marke:  Thermo Scientific™ 937-262
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15262999
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das Molecular Devices™-Pipettiersystem gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Molecular Device FLIPR mit Typ A CCS 384-Well-Kopf und Typ B Liberty 384-Well-Kopf.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 μl
Unsteril
Racks
Molecular Devices™ FLIPR Typ A CCS 384-Well-Kopf
Ungefiltert
klar
Automatisierung
SPE-Geräte
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.