Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Spezifikation
Farbe | klar |
---|---|
Format | Racks |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BioTek™ Pipettiersystem |
Produktlinie | BioTek |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16456949
|
Thermo Scientific™
984-021 |
50 μl | klar | Steril | Gefiltert |
N/A
|
N/A | ||
12358592
|
Thermo Scientific™
984-261 |
50 μL | klar | Steril | Ungefiltert |
N/A
|
N/A | ||
16466949
|
Thermo Scientific™
984-262 |
50 μl | klar | Unsteril | Ungefiltert |
N/A
|
N/A | ||
16476949
|
Thermo Scientific™
985-021 |
80 μl | klar | Steril | Gefiltert |
N/A
|
N/A | ||
16486949
|
Thermo Scientific™
985-261 |
100 μl | klar | Steril | Ungefiltert |
N/A
|
N/A | ||
16496949
|
Thermo Scientific™
985-262 |
100 μl | klar | Unsteril | Ungefiltert |
N/A
|
N/A | ||
15243059
|
Thermo Scientific™
986-021 |
150 μl | klar | Steril | Gefiltert |
N/A
|
N/A | ||
12716027
|
Thermo Scientific™
986-261 |
200 μL | klar | Steril | Ungefiltert |
N/A
|
N/A | ||
16406959
|
Thermo Scientific™
986-262 |
200 μl | klar | Unsteril | Ungefiltert |
N/A
|
N/A | ||
Description
Zuverlässigeres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme, die eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden an den Workstations, für die sie vorgesehen sind, validiert, und die sterilen Pipettenspitzen sind nachweislich frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxin, Bioburden und Pyrogen.
Merkmale:- Erhältlich als steril und gefiltert.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Specifications
klar | |
Racks | |
BioTek™ Pipettiersystem | |
BioTek |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.