Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 986-261
Beschreibung
Zuverlässigeres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme, die eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden an den Workstations, für die sie vorgesehen sind, validiert, und die sterilen Pipettenspitzen sind nachweislich frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxin, Bioburden und Pyrogen.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
200 μL | |
Steril | |
Racks | |
BioTek Pipetting System |
Ungefiltert | |
klar | |
Low Retention | |
BioTek |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.