Learn More
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche
Automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen.
Marke: BRAND™ 43055
74.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spenderkopf
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Beschriftung in grüner Emaille
- Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Ohne Flasche | |
5 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche > Fassungsvermögen: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur