Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
18430.00 CHF
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Abmessungen 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17113189
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A41199
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
18430.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17103189
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A41198
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
18430.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in.)
Kein Display
Beschränkte Garantie
USB, WLAN, Ethernet
3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe)
6,0 kg (13,2 lb.)
Geeignet für hohe Durchsätze
Standard
100 bis 240 V
Thermocycler
4 °C bis 105 °C
600 W
1 package
Isothermer 96-Well-Block
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well