Learn More
Steris™ Autoklaven-Indikatorband
Ändert die Farbe bei Kontakt mit dem spezifischen Sterilisationsmittel. Ecolab™ Das Autoklav-Indikatorband zeigt die Exposition gegenüber dem Sterilisationsprozess an, ohne dass Packungen geöffnet oder Aufzeichnungen überprüft werden müssen.
8.22 CHF - 14.44 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Autoklaven-Indikatorband, gelbbraun mit grünen Streifen
Farbe Hell-gelbbraun mit grünen Streifen
Produkttyp Klebeband zur Sterilisationsanzeige
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15691934
Unterlagen ansehen
Steris™
0162
Hell-gelbbraun mit grünen Streifen 18 mm x 50 m
8.22 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15601944
Unterlagen ansehen
Steris™
0163
Gelbbraun mit grünen Streifen 24 mm x 50 m
14.44 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gelbbraune Farbe, schlicht oder mit grünen Streifen
  • Lieferbare Breiten: 24 oder 18 mm
  • Länge: 50 m-Rolle
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Hell-gelbbraun mit grünen Streifen
Unsteril
1 Rolle
Autoklaven-Indikatorband, gelbbraun mit grünen Streifen
Klebeband zur Sterilisationsanzeige
Sterilisationsverfahren
50 m
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Autoklaven-Indikatorband