Learn More
Eppendorf™ Autoklavierbarer Safe-Lock Mikropistill
Dieser Stößel eignet sich zum Resuspendieren von Pellets. Eppendorf™ Autoklavierbare Safe-Lock-Mikrostößel gewährleisten dank ihrer doppelseitigen Konstruktion eine optimale Passform in 1.5 und 2.0 ml-Gefäßen.
Marke: Eppendorf™ 0030120973
54.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Use this pestle for resuspending pellets. Eppendorf™ Autoclavable Safe-Lock Micropestles feature two sides for optimal fit in 1.5 and 2.0mL vessels.
- Autoklavierbar (121°C, 20 min.)
- Für den Gebrauch mit 1.5 und 2.0 ml-Gefäßen
- Lieferbar in 10er-Packungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Mikrostößel | |
Für 1.5 ml und 2 ml Safe-Lock-Röhrchen und 1.7 ml Röhrchen mit Sicherheitsschraubkappe |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30