Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbare Klemmverschraubung aus PVDF
Diese Klemmringverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme mit höherer Druckbeständigkeit als solche von als Stecknippelanschlüssen.
10.55 CHF - 13.40 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | PVDF |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produkttyp | Klemmverschraubung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Anschlussgröße | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Anschlussgröße | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11739519
|
Cole-Parmer™
06385-81 |
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde | 7/32 in. Öffnung, 1 x 5/8 in. | 1/8 in. NPT(M) |
10.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11744749
|
Cole-Parmer™
06385-82 |
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde | 7/32 Zoll Öffnung; 1-3/16 x 5/8 Zoll. | 1/4 in. NPT(M) |
10.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11764749
|
Cole-Parmer™
06385-85 |
3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 3/8 Zoll NPT(M)-Gewinde | 11/32 Zoll Öffnung; 1-13/32 x 13/16 Zoll. | 3/8 in. NPT(M) | N/A | ||||||
11754749
|
Cole-Parmer™
06385-84 |
3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde | 5/16 Zoll Öffnung; 1-11/32 x 13/16 Zoll. | 1/4 in. NPT(M) | N/A | ||||||
Beschreibung
- Für starre Schlauchsysteme, einschließlich Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen und kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 x | |
Klemmverschraubung |
PVDF | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.