Learn More
BRAND™ Autoklavierbare Beutel
Hergestellt aus Polypropylen oder Polyamid. Autoklavierbare BRAND™ Entsorgungsbeutel sind für das Sammeln von Einwegartikeln nach Gebrauch vorgesehen. Beutel aus Polypropylen autoklavierbar bei 121 °C. Beutel aus Polyamid autoklavierbar bei 134 °C oder sterilisierbar durch Heißluft bei 180 °C
37.68 CHF - 74.95 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 300 mm |
---|---|
Breite (metrisch) | 200 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavierartikel (Einweg) |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10717091
|
BRAND™
759705 |
Polypropylen |
74.95 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10058780
|
BRAND™
759710 |
Polyamid |
37.68 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Für das Sammeln von Einwegartikeln nach Gebrauch. Achtung! Verletzungsgefahr: Keine scharfen Gegenstände wie Nadeln in Kunststofftüten legen.- Tüten müssen während der Sterilisation geöffnet sein.
- Polypropylentüten autoklavierbar bei 121 °C
- Polyamidtüten autoklavierbar bei 134 °C oder mit Heißluft bei 180 °C sterilisierbar
Spezifikation
300 mm | |
200 mm | |
Autoklavierartikel (Einweg) |