Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39630
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
62.75 CHF - 64.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
---|---|
Farbe | Orange |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 39630 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15631268
|
Abeba™
39630/36 |
36 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15641268
|
Abeba™
39630/37 |
37 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15651268
|
Abeba™
39630/38 |
38 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15661268
|
Abeba™
39630/39 |
39 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15671268
|
Abeba™
39630/40 |
40 |
64.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15681268
|
Abeba™
39630/41 |
41 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15691268
|
Abeba™
39630/42 |
42 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15601278
|
Abeba™
39630/43 |
43 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15611278
|
Abeba™
39630/44 |
44 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15621278
|
Abeba™
39630/45 |
45 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15631278
|
Abeba™
39630/46 |
46 |
62.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Orange
- Rutschfeste Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Orange | |
Rutschfest | |
39630 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39630