Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39600
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
53.34 CHF - 64.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 39600 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15601238
|
Abeba™
39600/36 |
36 |
64.65 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
|||||||||
15621238
|
Abeba™
39600/38 |
38 |
64.65 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
|||||||||
15631238
|
Abeba™
39600/39 |
39 | N/A | ||||||
15641238
|
Abeba™
39600/40 |
40 |
64.65 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
15651238
|
Abeba™
39600/41 |
41 | N/A | ||||||
15661238
|
Abeba™
39600/42 |
42 |
64.65 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
15681238
|
Abeba™
39600/44 |
44 |
64.65 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
15691238
|
Abeba™
39600/45 |
45 |
64.60 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
15601248
|
Abeba™
39600/46 |
46 |
62.75 CHF
1 Paar |
N/A | |||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Weiß | |
Rutschfest | |
39600 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39600