Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS03508HH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier does not absorb or adsorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,69 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
203 μm | |
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP | |
8 in. | |
3,5 in. |
23,5 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Isolator | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil | |
20,3 cm | |
8,9 cm |