Learn More
Slice™ Automatisch einziehbarer Stiftschneider
Verfügt über die finger-friendly™ Sicherheitsklinge aus moderner Keramik
Marke:  Slice™ 10512
Artikelnummer. 16493609
  • 25.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Grifftyp: automatisch einziehbar
  • Der Griff verfügt über einen gummierten Schieber
  • Kompatible Klingen: Slice™ 10404, 10408
  • finger-friendly™ Schneide bleibt 11x länger scharf
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Haltbarer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon
  • Beidhändig verwendbar
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Dank der Lochs für ein Trageband bleibt das Gerät griffbereit
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Spezifikation
Automatisch einziehbar
5,26 in.
ABS, GFN, POM, Karbonstahl, Zirkonoxid
Sicherheitsschneiden
Je 1
29 g
17,35 mm
Kastenschneider, Mehrzweckmesser
133,50 mm
Schwarz/Grün
1 Keramikklinge
1,02 oz.
0,68 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Slice™ Automatisch einziehbarer Stiftschneider > Farbe: Schwarz/Grün