Learn More
Aurora B Mouse, Clone: AURKB/1521, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Aurora B |
---|---|
Klon | AURKB/1521 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961168
|
EnquireBio
9212-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15971168
|
EnquireBio
9212-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Aurora B | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
9212 | |
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
39kDa |
AURKB/1521 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001300884 | |
AURKB | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma |