Learn More
Aurora B Mouse, Clone: AURKB/1521, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 9212-MSM1-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15961168
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Aurora B
Nuclear and Cytoplasmic
AURKB/1521
Unconjugated
NP_001300884
Mouse
39kDa
Protein A/G Purified
RUO
9212
IgG2b
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
AURKB
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251)
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.