Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9400
Leicht und faltbar. Das einzigartige dreiteilige Design der 3M Aura Atemschutzmaske sorgt für mehr Komfort und ungehindertes Sprechen.
48.00 CHF - 160.89 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Filtertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Filtertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12932505
Unterlagen ansehen
3M™
7000088835
FFP2
48.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12942505
Unterlagen ansehen
3M™
7000088836
FFP3 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet zuverlässigen und komfortablen Schutz vor einer Reihe von Gefahren aus der Luft
  • Minimieren Sie Kontaminationsrisiken für Lebensmittel- oder pharmazeutische Produktionsprozesse
  • Hergestellt ohne Heftklammern oder kleine abnehmbare Teile
  • Die Cool Flow™ Option für das Ausatemventil sorgt für eine effektive Entfernung von Wärme und Feuchtigkeit, um den Tragekomfort zu verbessern
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9400