Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9400 Artikelnummer.: 12932505
Verfügbar ab: 23-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9400
Artikelnummer. 12932505
FFP2, 10 Stück
Click to view available options
Filtertyp:
FFP2
FFP3
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12932505
Marke: 3M™ 7000088835
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Leicht und faltbar. Das einzigartige dreiteilige Design der 3M Aura Atemschutzmaske sorgt für mehr Komfort und ungehindertes Sprechen.
  • Bietet zuverlässigen und komfortablen Schutz vor einer Reihe von Gefahren aus der Luft
  • Minimieren Sie Kontaminationsrisiken für Lebensmittel- oder pharmazeutische Produktionsprozesse
  • Hergestellt ohne Heftklammern oder kleine abnehmbare Teile
  • Die Cool Flow™ Option für das Ausatemventil sorgt für eine effektive Entfernung von Wärme und Feuchtigkeit, um den Tragekomfort zu verbessern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Farbe Blau
Filtertyp FFP2
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2 NR D mit Ventil 10 x WEL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Exposition gegenüber luftgetragenen Staubpartikeln und nicht flüchtigen Flüssigkeitspartikeln
Enthält Cool Flow™ Ausatemventil
Material Kopfband Thermoplastisches Elastomer
Material des Objektivrevolvers Aluminium
Beständig gegen Luftgetragene Staub- und nicht flüchtige Flüssigpartikel
Sterilität Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Datasheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9400 >