Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3
Die Aura™ Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die nächste Generation von 3M Aura Atemschutzmasken: FFP-Schutz in Kombination mit dem originalen, 3-teiligen Flachfalz-Design.
Brand: 3M™ 7100138121
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Das originale, 3-teilige Flachfalz-Design passt sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen an
- Das 3M Advanced Elektret-(Filter-)Medium erleichtert die Atmung
- Innovative Laschen oben und unten vereinfachen die Positionierung und Anpassung
- Die geflochtenen Kopfbänder sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert
- Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
- Geprägtes Oberteil zur Reduzierung des Beschlagens von Brillen
- Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
- Atemschutz vor gefährlichen Arbeitsumgebungen
- Hergestellt in Großbritannien
Specifications
CE-Kennzeichnung | |
Flache Faltung | |
Nein | |
Nein | |
Bis zu 12 x TLV | |
243 mm | |
69 mm |
Weiß | |
Standard | |
FFP2 | |
9320+Gen3 | |
5/Packung | |
80 mm | |
110 g |
3M Aura 9300PlusGen3 Brochure
DateigrößeVersion: 3.1 MB
3M Aura 9300PlusGen3 Flyer
DateigrößeVersion: 1 MB
7100138121
DateigrößeVersion: 657.2 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3 > Ohne Ventil, FFP2, 5/Pck.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction