Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3
Die Aura™ Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die nächste Generation von 3M Aura Atemschutzmasken: FFP-Schutz in Kombination mit dem originalen, 3-teiligen Flachfalz-Design.
Marke:  3M™ 7100134311
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16210262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Das originale, 3-teilige Flachfalz-Design passt sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen an
  • Das 3M Advanced Elektret-(Filter-)Medium erleichtert die Atmung
  • Innovative Laschen oben und unten vereinfachen die Positionierung und Anpassung
  • Die geflochtenen Kopfbänder sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert
  • Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
  • Geprägtes Oberteil zur Reduzierung des Beschlagens von Brillen
  • Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
  • Atemschutz vor gefährlichen Arbeitsumgebungen
  • Hergestellt in Großbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE-Kennzeichnung
Flache Faltung
Nein
Nein
Bis zu 50 x TLV
242 mm
212 mm
Weiß
Standard
FFP3
9330+Gen3
20/Packung
87 mm
304 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Brochures
Flyers
Datasheets
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3 > Ohne Ventil, FFP3, 20/Pck.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato