Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3
Die Aura™ Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die nächste Generation von 3M Aura Atemschutzmasken: FFP-Schutz in Kombination mit dem originalen, 3-teiligen Flachfalz-Design.
Marke:  3M™ 7100134313
27.14 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16200262
  • 55.55 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das originale, 3-teilige Flachfalz-Design passt sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen an
  • Das 3M Advanced Elektret-(Filter-)Medium erleichtert die Atmung
  • Innovative Laschen oben und unten vereinfachen die Positionierung und Anpassung
  • Die geflochtenen Kopfbänder sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert
  • Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
  • Geprägtes Oberteil zur Reduzierung des Beschlagens von Brillen
  • Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
  • Atemschutz vor gefährlichen Arbeitsumgebungen
  • Hergestellt in Großbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Flat-fold
FFP2
Flache Faltung
Ja
Polyisoprene
Bis zu 12 x TLV
Non-sterile
87 mm
304 g
CE-Kennzeichnung
Weiß
Single-use
Polypropylene
Standard
Nein
9322+Gen3, Flat-fold
10/Packung
242 mm
212 mm
No
Dokumentation
Brochures
Flyers
Datasheets
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3 > Mit Ventil, FFP2, 10/Pck.