Learn More
3M™ Aura™ Particulate Respirator
Particulate respirator with 3-panel design allows for greater facial movement
196.90 CHF - 422.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
---|---|
Mit Ausatemventil | Ohne Ventil |
Produktcode | Marke | Mit Ausatemventil | Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mit Ausatemventil | Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17217620
|
3M™
7000088723 |
Ohne Ventil | FFP2 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17247620
|
3M™
7000088725 |
Ohne Ventil | FFP1 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Original 3-panel design allows for greater facial movement
- Low-resistance filter technology helps you breathe more easily
- Sculpted upper panel conforms to the nose and contours of the face for an effective seal
- Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
- Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
- Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
- Colour-coded headbands for easy identification: yellow for FFP1 (NFP 4)
- Sculpted nose panel helps conform to the nose and contours of the face and helps to improve compatibility with 3M eyewear
- Maximum usage level: Up to 4 x TLV
- 3M™ Cool Flow™ Valve helps reduce heat build-up in hot and humid conditions
- Available in large or small pack sizes
Spezifikation
Partikel-Atemschutzmaske | |
Ohne Ventil |