Learn More
3M™ Aura™ Particulate Respirator
Particulate respirator with 3-panel design allows for greater facial movement
Marke: 3M™ 7000088725
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das ursprüngliche 3-Panel-Design ermöglicht eine größere Gesichtsbewegung
- Die Filtertechnologie mit niedrigem Widerstand hilft Ihnen, leichter zu atmen
- Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
- Die geprägte obere Abdeckung trägt zur Verringerung von Brillenbeschlag bei
- Kinnlasche für einfache Positionierung und Einstellung
- Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
- Farbcodierte Stirnbänder zur einfachen Erkennung: gelb für FFP1 (NFP 4)
- Das formgeformte Nasenfeld passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und verbessert die Kompatibilität mit 3M-Brillen
- Maximale Verwendungsstufe: Bis zu 4 x TLV
- Das 3M™ Cool Flow™ Ventil hilft, die Wärmeentwicklung unter heißen und feuchten Bedingungen zu reduzieren
- Erhältlich in großen oder kleinen Packungsgrößen
Spezifikation
FFP1 | |
9310+ | |
Partikel-Atemschutzmaske | |
Ohne Ventil |