Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
Marke: 3M™ 7100258909
20.98 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
- Geprägte Oberseite
- Einzelverpackung
- Ausgeklügeltes 3-lagiges Design
- Innovative Kinnlasche
- Geformte Nasenplatte
Spezifikation
FFP2 | |
EN 149 | |
Becher/geformt | |
FFP2 | |
Mehrzweck-Atemschutzmaske | |
Ja | |
Ja | |
9322+, 3-panel | |
Sculpted | |
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations | |
Non-sterile | |
No |
Europäische Norm EN 149 für filtrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln | |
White | |
Ja | |
Polypropylene | |
Universal | |
Polypropylen | |
Polyisopren | |
Aluminium, Polyurethane | |
Individually Packaged | |
Tassenform | |
Colour-coded Headband, Blue |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24260Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 76% -
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08