Learn More
Thermo Scientific™ Attune™ NxT Software, Serverlizenz für mehrere Anwender
Attune™ NxT Software, Serverlizenz für mehrere Anwender
auf Anfrage
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 1 Attune™ NxT Software-Dongle (mehrere Benutzer), 1 Kopie der Attune™ NxT Software |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
Produktlinie | Attune™ |
Produkttyp | Durchflusszytometersoftware |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Softwaretyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Softwaretyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15340677
|
Thermo Scientific™
A25556 |
Bis zu 10 Benutzer gleichzeitig |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15330677
|
Thermo Scientific™
A25555 |
Bis zu 5 gleichzeitige Benutzer. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Die Attune™ NxT Software wird für den Betrieb und die Wartung des Attune™ NxT Akustik-Fokussierzytometers verwendet. Es ermöglicht eine leistungsstarke, anwenderdefinierte, experimentelle Analyse über eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und bietet erweiterte Tools für die Erfassung und Analyse, die für Benutzer auf allen Erfahrungsstufen einfach zu bedienen sind.
- Vereinfachte Nutzung – intuitive, optimierte Benutzeroberfläche
- Schnell – schnellere Echtzeitanalyse großer Datensätze
- Einfache Bedienung des Geräts – automatische Wartung und Leistungsüberwachung des Geräts
- Die Attune™ NxT Software verfügt über ein Menüsystem, das Ihnen jederzeit die Funktionen bietet, die Sie benötigen, ohne viel Scrollen und Klicken.
- Auf der Registerkarte Anpassung können Sie Einstellungen für Plots, Blöcke, Experimente, Berichte und Überlagerungen vordefinieren. Zur Vereinfachung der Versuchsanordnung zeigt der Vorschaubildschirm alle Plotkombinationen sofort an, sodass Sie sie ganz einfach zum Arbeitsbereich des Experiments hinzufügen können.
- Die Kompensation ist automatisiert oder anwenderdefiniert und kann mit Hilfe eines Kompensationsleitfadens eingerichtet werden.
- Die Attune™ NxT Software wurde entwickelt, um die Effizienz bei der Datenanalyse zu maximieren. Verwendet ein Windows™ 7 64 Bit-System, um schnelle Aktualisierungsraten für große Datensätze mit bis zu Millionen Ereignissen zu bieten, die von Multilaser- und Multiparameter-Instrumenten erstellt werden.
- Mit der Software können Sie Änderungen an Ihren Datendiagrammen sofort in Echtzeit visualisieren, wenn Sie Anpassungen vornehmen. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Datenanalyse und mehr Zeit mit Ihrer Forschung.
- Durchflusszytometer erfordern oft, dass der Anwender Zeit damit verbringt, die Qualität des Systems durch Wartungsaufgaben und eine ordnungsgemäße Qualitätskontrolle sicherzustellen, da Änderungen an Lasern, Fluidik und Optik die Qualität der generierten Daten beeinflussen können. Die Attune™ NxT Software übernimmt viele dieser manuellen Aufgaben und automatisiert diese vollständig, um die Zeit für die Wartung des Geräts zu reduzieren.
- Die Software bietet ein automatisiertes System zur Nachverfolgung von Qualitätskontrollgeräten, das für die Erfassung und Analyse präziser Daten, die nur minimale Benutzerinteraktionen erfordern, wichtig ist.
- Gerätekontrollen
- Automatisierte Wartung und Leistungstests
- Datenerfassung
- Visualisierungswerkzeuge
- Punktdiagramm, Dichtediagramm, Histogramm
- Histogrammmarkierung, Vierfachmarkierung
- Angepasste Logikgatter
- Datenplot-Vorschau für eine schnelle Plot-Einrichtung
- Daten-Anzeige – Protokoll, linear, Protokolltransformierungen
- Statistik – mittlere, median, Modus, %CV, rCV, SD, % gesamt, % getriggert
- Versuchsaufbau
- Automatische Kompensation
- Automatische Layouts und Freiform-Arbeitsbereichslayouts
- Analysetools
- Auswahltools für mehrere Dateien
- Dateiverwaltung
- Import/Export von Dateien und Experimenten
- Im FCS 3.1-Format gespeicherte Dateien
- Anwenderverwaltung und Sicherheit
- Anwender- und Administratorkonten – basic/admin
Spezifikation
1 Attune™ NxT Software-Dongle (mehrere Benutzer), 1 Kopie der Attune™ NxT Software | |
Attune™ | |
Raumtemperatur |
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Durchflusszytometersoftware |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Attune™ NxT Software, Serverlizenz für mehrere Anwender