Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT-Software 21 CFR Part 11
Attune NxT Software 21 CFR Part 11 ist für den Einsatz mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer vorgesehen und unterstützt die Einhaltung der FDA-Richtlinien 21 CFR Part 11 für Sicherheit, Auditing und elektronische Signaturen (SAE) mit einer SAE-Konsole.
auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
---|---|
Produktlinie | Attune™ |
Produkttyp | Durchflusszytometersoftware |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17194749
|
Invitrogen™
A47288 |
1 Lizenz |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17138238
|
Invitrogen™
A47289 |
1 Serverlizenz, 5 Anwender |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17148238
|
Invitrogen™
A47290 |
1 Serverlizenz, 10 Anwender |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Die Software verhindert unbefugten Zugriff auf das System und ist für die Verwendung auf Computern mit dem Betriebssystem Windows 10 verfügbar.
- Authentifizierung von Anwender-Anmeldeinformationen
- Möglichkeit zur Festlegung von Kennwortrichtlinien und Ablaufdaten
- Zugriffssperre und Anforderungen für erneute Authentifizierung nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität
- Systemsperre bei nicht autorisierten Zugriffsversuchen auf Software
- Möglichkeit des Administrators, Benutzerrollen und Berechtigungen zu definieren
- Erkennung von Datenmanipulation
- Erstellung eines Prüfprotokolls
- Möglichkeit des Administrators, die für die Eingabe des Änderungsgrundes erforderlichen Funktionen festzulegen
- Nachverfolgung von Änderungen an Anwenderrollen, Kontoverwaltung und Systemeinstellungen
- Zuordnung eindeutiger Bezeichner für Experimente und Objekte innerhalb von Experimenten zur Identifizierung von Änderungen aus dem ursprünglichen Datensatz
- Prüfprotokoll-Datensatz in einem für den Menschen lesbaren Format
- Festlegung von Erfordernissen für die E-Signatur seitens des Administrators
- Möglichkeit zur elektronischen Überprüfung von Aufzeichnungen und zum Anbringen einer elektronischen Signatur
- Neben der Softwarelizenz 21 CFR Part 11 bietet unsere Dienstleistungs- und Supportorganisation diese Dienstleistungen an, um Ihnen bei der Validierung Ihrer Geräte, Software und Computer behilflich zu sein: IQOQ und Validierungsdienste für Computersoftware.
Spezifikation
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Attune™ | |
Durchflusszytometersoftware | |
Raumtemperatur |