Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau/rot/violett6
GREENER_CHOICE
Der Attune NxT Durchflusszytometer 2019 verfügt über erweiterte Funktionen, um Ihre Forschungsarbeiten voranzutreiben.
Marke:  Invitrogen™ A29003
Artikelnummer. 16468710
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Attune NxT Durchflusszytometer
• Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software
• Netzkabel mit Adaptern
• USB-Kabel
• Attune Abschaltlösung
• Attune Waschlösung
• Attune Fokussierflüssigkeit
• Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung
• Attune Performance Tracking Beads
• Kurzanleitung
Röhrchen, 384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Attune™
1 each
Weniger gefährlich
Blauer Anregungslaser (488 nm), roter Anregungslaser (638 nm), violetter Anregungslaser (405 nm)
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau/rot/violett6 > Attune Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung