Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer, blau/rot/violett/grün
Entwickelt, um häufige Barrieren im Zusammenhang mit der Durchflusszytometrie, den evolutionären Fähigkeiten des Attune NXT Durchflusszytometers, zu beseitigen
Marke:  Invitrogen™ A29001CFR
Artikelnummer. 17152379
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Attune Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
• Minitower Windows™ 7 64 Bit-Computer mit 23 Zoll-Flachbildschirm
• Netzkabel mit Adaptern
• USB-Kabel
• Attune NxT-Softwarelizenz
• Schnellreferenzkarte
• 1 Fläschchen Attune Leistungsmessungs-Beads
• 1 Flasche Attune Waschlösung
• 1 Flasche Attune 1x Abschaltlösung
• Attune Fokussierflüssigkeit (10 l)
488 nm, 405 nm, 637 nm, 532 nm
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
1 each
Rörchen
Attune™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer, blau/rot/violett/grün >