Learn More
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Marke: Invitrogen 4488621
48.21 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Attune™ Focusing Fluid ist eine optimierte Pufferlösung, die im Attune™ Acoustic Focusing Zytometer zur Fokussierung und zum Transport von Partikeln im gesamten Fluidiksystem verwendet wird.Erhält die Systemsauberkeit
Die Attune™ Focusing Fluid ist ein steriles, gepuffertes, azidfreies Trägerreagenz, das ein Tensid enthält, das bei der Reinigung der Strömungsleitungen des Attune™ Acoustic Focusing Zytometers hilft. Die Attune™ Focusing Fluid wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu minimieren und die Ansammlung von Zellmaterial in der Durchflusszelle zu verhindern, was zu weniger Verstopfung des Geräts führt.
Praktisch
Die gebrauchsfertige 1X-Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden. Die praktische 10 l-Packung bietet ausreichend Fokussierflüssigkeit für mindestens 10 Tage (der durchschnittliche Flüssigkeitsverbrauch pro Tag beträgt weniger als 1 l) und verfügt über einen Hahn, um das Befüllen der integrierten Fluidiktanks zu erleichtern.
Hohe Qualität
Attune™ Focusing Fluid wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Flüssig | |
1 L |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Attune™ | |
Attune™ Essential Reagenz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.