Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Flow Cytometer Syringe
Diese Probenspritze wird mit dem Fluidiksystem des Attune NxT Durchflusszytometer verwendet, um Proben in die Durchflusszelle zu transportieren.
930.00 CHF - 1924.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
---|---|
Produkttyp | Durchflusszytometer-Spritze |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktlinie | Attune™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15830413
|
Applied Biosystems™
4452079 |
1 mL |
930.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17246493
|
Applied Biosystems™
4476090 |
10 mL |
1924.00 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Diese Probenspritze wird mit dem Fluidiksystem des Attune NxT Durchflusszytometer verwendet, um Proben in die Durchflusszelle zu transportieren.
- Ein Austausch dieser Spritze wird im Rahmen der Gerätewartung empfohlen.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Durchflusszytometer-Spritze | |
Raumtemperatur | |
Attune™ |