Learn More
Atropin Sulfat Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10328270
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Atropin Sulfat Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328270
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10328270
Marke: Thermo Scientific Acros 226680100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Atropin-Sulfat-Monohydrat (CAS-Nr. 5908-99-6) ist ein muskarinischer Rezeptorantagonist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Atropin ist ein konkurrierender und reversibler Antagonist muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoren auf zentralen und peripheren Neuronen.
Atropin wurde ursprünglich aus der Tollkirschenpflanze Atropa belladonna isoliert, findet sich aber auch in anderen Pflanzen der Familie Solanaceae (Nachtschattengewächse).
Atropin ist ein Wirkstoff, der zur Senkung der Herzfrequenz, Verringerung der Speichelsekretion und Behandlung von Vergiftungen durch cholinerge oder muskarinische Wirkstoffe eingesetzt werden kann.
Anwendungen
Dient zum Blockieren der Aktivierung muskarinischer Rezeptoren bei Labormäusen.
Kann im Laboratorium verwendet werden, um orale und Atemwegssekrete bei Forschungstieren zu verringern.
Atropin kam zur Untersuchung der Variabilität von Herzfrequenz und Blutdruck bei Schweinen zum Einsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5908-99-6
Summenformel H2SO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 694.85
MDL-Nummer MFCD00074815
InChI-Schlüssel PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonym atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-3-hydroxy-2-phenylpropanoat; Schwefelsäure; Hydrat
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atropine sulfate monohydrate
Azidität Passes Test
Schmelzpunkt >187.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 21, 27
Merck Index 15, 866
Spezifische Drehung − 0.60
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formelmasse 694.85
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number226680100,226681000,226680250
ChargennummerA0448731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog Number226680100,226681000,226680250
ChargennummerA0444633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog Number226680100,226681000,226680250
ChargennummerA0440787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number226680100,226681000,226680250
ChargennummerA0437082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog Number226680100,226681000,226680250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Atropine sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
Atropin Sulfat Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >