Learn More
Atrazin, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 215.69 g/mol
Brand:  Thermo Scientific Acros 161680050
110.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
 View more versions of this product
Product Code. 16544194
  • 116.00 CHF / 5 Gramm
Only null left
Lager vorrätig
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mehr anzeigen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Atrazin, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals > 5 g; Glasflasche