Learn More
ATP Solution (10 mM)
ATP-Lösung (10 mM)
Marke: Invitrogen PV3227
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATP ist ein wesentlicher Bestandteil von Kinase-Assays mit LanthaScreen™ Technologie. ATP von Invitrogen ist 10 mM in Wasser.
Spezifikation
ATP wird auf Trockeneis geliefert und sollte bei -20 °C gelagert werden. | |
Trockeneis | |
Unmarkiert |
Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität, biochemische Europium-Phosphor-spezifische Aktivität | |
10 mmol | |
500 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2846198D | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | PV3227 |
2846198E | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | PV3227 |
2846198C | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | PV3227 |
2846198B | Analysenzertifikat | 23/02/2024 | PV3227 |
2846198A (1) | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | PV3227 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ATP Solution (10 mM) > 500 μl