Learn More
Melford ATP
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
51.30 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Summenformel C10H14N5Na2O13P3-3H2O
CAS 51963-61-2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018028
Unterlagen ansehen
Melford
A30030-5.0
5 g
125.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30018026
Unterlagen ansehen
Melford
A30030-1.0
1 g
51.30 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30018027
Unterlagen ansehen
Melford
A30030-10.0
10 g
244.00 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
Spezifikation
Spezifikation
C10H14N5Na2O13P3-3H2O
51963-61-2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford ATP