Learn More
Atovaquon, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17565545
Zum Warenkorb hinzufügen
Atovaquon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565545
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17565545
Marke: Thermo Scientific Acros 468760010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 95233-18-4
Summenformel C22H19ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 366.84
MDL-Nummer 00889188
InChI-Schlüssel BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-[4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-4-hydroxy-1,2-dihydronaphthalin-1,2-dion
SMILES OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atovaquone
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb bis dunkelgelb
Schmelzpunkt 221°C to 225°C
Löslichkeit Unlöslich in Wasser; löslich in THF; leicht löslich in Aceton; unlöslich in Methanol
Menge 1 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number468762500,468760010
ChargennummerA0459620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number468762500,468760010
ChargennummerA0457861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number468762500,468760010
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atovaquon, Thermo Scientific™ >