Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin-Calcium-Trihydrat Artikelnummer.: 16564284
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin-Calcium-Trihydrat
Artikelnummer. 16564284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16564284
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464810010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344423-98-9
Summenformel C66H74CaF2N4O13
Molekulargewicht (g/mol) 1209.41
InChI-Schlüssel SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
IUPAC-Name Calcium bis((3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-3-Phenyl-4-(Phenylcarbamoyl)-5-(Propan-2-yl)-1H-Pyrrol-1-yl]-3,5-Dihydroxyheptanoat) Trihydrat
SMILES O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atorvastatin calcium trihydrate
Schmelzpunkt 156.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formelmasse 604.69
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Atorvastatin calcium trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Atorvastatin calciumtrihydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin-Calcium-Trihydrat >