Learn More
, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 467680010
114.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 g
Artikelnummer. 17342481
  • 116.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Atomoxetine hydrochloride
82248-59-7
Pulver
06410992
166°C to 168°C
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Methylwasserstoff[(3R)-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropyl]amine-chlorid
1 g
Glasflasche
Available
C17H22ClNO
Weiß bis Beige
Löslich in Methanol
[H+].[Cl-].CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C1=CC=CC=C1
291.82
291.82
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ > Menge: 1 g