Learn More
Atiprimod dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
JAK2 inhibitor (IC50 = 397 nM). Also inhibits STAT3 and STAT5 phosphorylation. Inhibits cell growth and induces apoptosis in cells expressing the JAK2V617F mutation.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Atiprimod dihydrochloride |
CAS | 130065-61-1 |
Summenformel | C22H46Cl2N2 |
Menge | 10 mg |
Synonym | atiprimod dihydrochloride, atiprimod dihydrochloride usan, atiprimod hcl, atiprimod hydrochloride, 2-3-diethylamino propyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 3-8,8-dipropyl-3-azaspiro 4.5 decan-3-yl-n,n-diethylpropan-1-amine dihydrochloride, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine dihydrochloride |
InChI-Schlüssel | MOUZYBYTICOTFQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCC1(CCC2(CC1)CCN(C2)CCCN(CC)CC)CCC.Cl.Cl |
IUPAC-Name | 3-(8,8-dipropyl-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)-N,N-diethylpropan-1-amine;dihydrochloride |
Molekulargewicht (g/mol) | 409.524 |
PubChem CID | 166556 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atiprimod dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur